Indol-3-carbonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A16041.03
A16041.06
A16041.03EA
46.6
EUR
A16041.03
A16041.06
Indol-3-carbonitril ≥98%
Indol-3-carbonitril
Purity: 98%
CAS No.: 5457-28-3
Molecular Formula: C9H6N2
Formula Weight: 142.16
Odour: Odourless
Melting Point: 177-182°
Beilstein Reference: 120888
MDL No.: MFCD00022717
Formel:
C₉H₆N₂ Siedepunkt: 350 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 177…182 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00022717 CAS-Nummer: 5457-28-3 |