Indol-3-carbonitril
Lieferant: Thermo Scientific
RF01264DA RF01264EA
MAYBRF01264DAEA 0 EUR
MAYBRF01264DA MAYBRF01264EA
Indol-3-carbonitril
Indol-3-carbonitril
Formel: C₉H₆N₂
Siedepunkt: 350 °C (1013 hPa)
MDL: MFCD00022717
CAS-Nummer: 5457-28-3