5-Indolcarbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1H-Indole-5-carboxylic acid
A18627.03 A18627.06 A18627.14
A18627.03EA 45.5 EUR
A18627.03 A18627.06 A18627.14
5-Indolcarbonsäure ≥98%
5-Indolcarbonsäure
Purity: 98% CAS No.: 1670-81-1 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: 208-212° Beilstein Reference: 124391
Formel: C₉H₇NO₂
Schmelzpunkt: 208…212 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005678
CAS-Nummer: 1670-81-1
EINECS: 216-799-6