5-Indolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1H-Indole-5-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
I5400-1G I5400-5G
SIALI5400-1GEA 0 EUR
SIALI5400-1G SIALI5400-5G
5-Indolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
5-Indolcarbonsäure
Formel: C₉H₇NO₂
Schmelzpunkt: 211…213 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00005678
CAS-Nummer: 1670-81-1
EINECS: 216-799-6