5-Fluorindol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Fluoro-1H-indole
A15346.03 A15346.06 A15346.14
A15346.03EA 55.2 EUR
A15346.03 A15346.06 A15346.14
5-Fluorindol ≥99%
5-Fluorindol
Purity: 99% CAS No.: 399-52-0 Molecular Formula: C8H6FN Formula Weight: 135.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-47° Beilstein Reference: 112350 MDL No.: MFCD00005671
Formel: C₈H₆FN
Molecular Weight: 135.14 g/mol
Siedepunkt: 85 °C (0.5 mmHg)
Schmelzpunkt: 42…47 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005671
CAS-Nummer: 399-52-0
EINECS: 206-917-4