6-Fluorindol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Fluoro-1H-indole
342510010 342512500 342510050
ACRO342510010EA 44.6 EUR
ACRO342510010 ACRO342512500 ACRO342510050
6-Fluorindol 98%
6-Fluorindol
Formel: C₈H₆FN
Molecular Weight: 135.14 g/mol
Schmelzpunkt: 72…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00056933
CAS-Nummer: 399-51-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 77 °C
HPLC ≥97.5 %