6-Fluorindol
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
Synonyme: 6-Fluoro-1H-indole
RH00222.250 RH00222.1
CHMPRH00222.250EA 0 EUR
CHMPRH00222.250 MAYBRH00222.1
6-Fluorindol
6-Fluorindol
Formel: C₈H₆FN
Molecular Weight: 135.14 g/mol
Schmelzpunkt: 72…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00056933
CAS-Nummer: 399-51-9