6-Fluorindol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 6-Fluoro-1H-indole
CFF1110. 005410-1G 005410-5G
CHMPCFF1110.EA 0 EUR
CHMPCFF1110. FLUO005410-1G FLUO005410-5G
6-Fluorindol
6-Fluorindol
Formel: C₈H₆FN
Molecular Weight: 135.14 g/mol
Schmelzpunkt: 72…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00056933
CAS-Nummer: 399-51-9