7-Fluorindol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L17621.03 L17621.MD
L17621.03EA 53.4 EUR
L17621.03 L17621.MD
7-Fluorindol ≥97%
7-Fluorindol
Purity: 97% CAS No.: 387-44-0 Molecular Formula: C8H6FN Formula Weight: 135.14 Melting Point: 61-63° Beilstein Reference: 114740
Formel: C₈H₆FN
Molecular Weight: 135.14 g/mol
Schmelzpunkt: 61…63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01074502
CAS-Nummer: 387-44-0
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable