7-Fluorindol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
CFF1111.
005411-1G
005411-5G
CHMPCFF1111.EA
0
EUR
CHMPCFF1111.
FLUO005411-1G
FLUO005411-5G
7-Fluorindol
7-Fluorindol
Formel:
C₈H₆FN Molecular Weight: 135.14 g/mol |
MDL:
MFCD01074502 CAS-Nummer: 387-44-0 |