5-Iodindol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Jodindol, 5-Jod-1H-indol
B20638.06
B20638.14
B20638.06EA
86
EUR
B20638.06
B20638.14
5-Iodindol ≥98%
5-Iodindol
Purity: 98%
CAS No.: 16066-91-4
Molecular Formula: C8H6IN
Formula Weight: 243.05
Melting Point: 97-100°
MDL No.: MFCD00220065
Formel:
C₈H₆IN Molecular Weight: 243,05 g/mol Schmelzpunkt: 97…100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00220065 CAS-Nummer: 16066-91-4 |