5-Iodindol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Jodindol, 5-Jod-1H-indol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
563838-25G
563838-5G
SIAL563838-25GEA
438
EUR
SIAL563838-25G
SIAL563838-5G
5-Iodindol, Sigma-Aldrich®
5-Iodindol
Formel:
C₈H₆IN Molecular Weight: 243,05 g/mol |
MDL:
MFCD00220065 CAS-Nummer: 16066-91-4 |