5-Aminoindol 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 5-Indolamin, Indol-5-ylamin, 5-Amino-1H-indol

103900010 103900050
ACRO103900010EA 60.7 EUR
ACRO103900010 ACRO103900050
5-Aminoindol 97%
5-Aminoindol
Formel: C₈H₈N₂
Molecular Weight: 132.16 g/mol
Siedepunkt: 190 °C (6 mmHg)
Schmelzpunkt: 130…134 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00005679
CAS-Nummer: 5192-03-0
EINECS: 225-977-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Off-white to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 134 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR