5-Aminoindol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Indolamin, Indol-5-ylamin, 5-Amino-1H-indol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A59654-1G A59654-5G
SIALA59654-1GEA 22.5 EUR
SIALA59654-1G SIALA59654-5G
5-Aminoindol, Sigma-Aldrich®
5-Aminoindol
Formel: C₈H₈N₂
Molecular Weight: 132.16 g/mol
Siedepunkt: 190 °C (6 mmHg)
Schmelzpunkt: 131…134 °C
MDL: MFCD00005679
CAS-Nummer: 5192-03-0
EINECS: 225-977-2