6-Aminoindol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
630721-1G 630721-5G
SIAL630721-1GEA 63.2 EUR
SIAL630721-1G SIAL630721-5G
6-Aminoindol, Sigma-Aldrich®
6-Aminoindol
Formel: C₈H₈N₂
Molecular Weight: 132,16 g/mol
Siedepunkt: 161…166 °C (2,3 mmHg)
Schmelzpunkt: 65…66 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD02093959
CAS-Nummer: 5318-27-4