4-Nitroindol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-Nitro-1H-indole
RH01152.250
RH01152.1
MAYBRH01152.250EA
0
EUR
MAYBRH01152.250
MAYBRH01152.1
4-Nitroindol
4-Nitroindol
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Molecular Weight: 162,15 g/mol Schmelzpunkt: 206…209 °C |
MDL:
MFCD00010056 CAS-Nummer: 4769-97-5 |