Natriumsilicat, rein

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Natriumsilicat, Natriumtrisilicat, Kieselsäure Natriumsalz, Wasserglas

19871.3000 19871.4000 19871.5020
KRAF19871.3000EA 24.6 EUR
KRAF19871.3000 KRAF19871.4000 KRAF19871.5020
Natriumsilicat, rein
Natriumsilicat
Formel: Na₂O(SiO₂)x·xH₂O
MDL: MFCD00003492
CAS-Nummer: 1344-09-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR