5-Nitroindol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Nitro-1H-indole
128700050
128700250
ACRO128700050EA
74.5
EUR
ACRO128700050
ACRO128700250
5-Nitroindol 99%
5-Nitroindol
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Molecular Weight: 162,15 g/mol Schmelzpunkt: 140…142 °C |
MDL:
MFCD00005673 CAS-Nummer: 6146-52-7 EINECS: 228-153-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 140 to 143 °C |
GC | ≥98.5 % |