5-Nitroindol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Nitro-1H-indole
A10608.03
A10608.06
A10608.14
A10608.03EA
26.2
EUR
A10608.03
A10608.06
A10608.14
5-Nitroindol ≥99%
5-Nitroindol
Purity: 99%
CAS No.: 6146-52-7
Molecular Formula: C8H6N2O2
Formula Weight: 162.15
Melting Point: 139-143°
Beilstein Reference: 383777
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Molecular Weight: 162,15 g/mol Schmelzpunkt: 139…143 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005673 CAS-Nummer: 6146-52-7 EINECS: 228-153-0 |