5,6-Dimethoxyindol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
B21126.03 B21126.MD
B21126.03EA 254 EUR
B21126.03 B21126.MD
5,6-Dimethoxyindol ≥98%
5,6-Dimethoxyindol
Purity: 98% CAS No.: 14430-23-0 Molecular Formula: C10H11NO2 Formula Weight: 177.20 Melting Point: 154-160° Boiling Point: 198°/8mm MDL No.: MFCD00005675
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Molecular Weight: 177,2 g/mol
Siedepunkt: 198 °C (8 mmHg)
Schmelzpunkt: 154…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005675
CAS-Nummer: 14430-23-0
EINECS: 238-402-5