5-Hydroxyindol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1H-Indol-5-ol, 5-Indolol, Indol-5-ol, 5-Hydroxy-1H-indol
121270010
121272500
121270050
ACRO121270010EA
37.1
EUR
ACRO121270010
ACRO121272500
ACRO121270050
5-Hydroxyindol 97%
5-Hydroxyindol
Formel:
C₈H₇NO Molecular Weight: 133,15 g/mol Schmelzpunkt: 105…110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005677 CAS-Nummer: 1953-54-4 EINECS: 217-782-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Beige to brown Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 105 to 110 °C |
GC | ≥96.0 % |