1-Methylindol 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: N-Methylindole, 1-Methyl-1H-indole
186300050 186300250 186301000
ACRO186300050EA 43.3 EUR
ACRO186300050 ACRO186300250 ACRO186301000
1-Methylindol 98+%
1-Methylindol
Formel: C₉H₉N
Molecular Weight: 131.18 g/mol
Siedepunkt: 236…239 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 94…95 °C
Dichte: 1.02 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005800
CAS-Nummer: 603-76-9
EINECS: 210-057-5
UN: 3334
ADR: 9 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6050 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %