1-Methylindol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-Methylindole, 1-Methyl-1H-indole
193984-25G
193984-5G
SIAL193984-25GEA
86.3
EUR
SIAL193984-25G
SIAL193984-5G
1-Methylindol, Sigma-Aldrich®
1-Methylindol
Formel:
C₉H₉N Molecular Weight: 131.18 g/mol Siedepunkt: 239 Schmelzpunkt: 94…95 °C Dichte: 1.048 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00005800 CAS-Nummer: 603-76-9 EINECS: 210-057-5 UN: 3334 ADR: 9 |