2-Methylindol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methyl-1H-indole
127021000 127025000
ACRO127021000EA 63.5 EUR
ACRO127021000 ACRO127025000
2-Methylindol 98%
2-Methylindol
Formel: C₉H₉N
Molecular Weight: 131.18 g/mol
Siedepunkt: 273 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 56…60 °C
Flammpunkt: 141 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00005616
CAS-Nummer: 95-20-5
EINECS: 202-398-3
UN: 3335
ADR: 9 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to red-purple to brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 60 °C
GC ≥97.5 %