2-Methylindol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Methyl-1H-indole

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

M51407-100G M51407-25G
SIALM51407-100GEA 80.2 EUR
SIALM51407-100G SIALM51407-25G
2-Methylindol, Sigma-Aldrich®
2-Methylindol
Formel: C₉H₉N
Molecular Weight: 131.18 g/mol
Siedepunkt: 273
Schmelzpunkt: 56…59 °C
Dichte: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 141
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005616
CAS-Nummer: 95-20-5
EINECS: 202-398-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR