3-Methylindol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Methyl-1H-indol, Skatol, β-Methylindol
L03890.06
L03890.14
L03890.06EA
30.5
EUR
L03890.06
L03890.14
3-Methylindol ≥99%
3-Methylindol
Purity: 99%
CAS No.: 83-34-1
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Flash Point: 132°(269°F)
Odour: Stench
Boiling Point: 265-268°
Beilstein Reference: 111296
Merck Reference: 14,8560
MDL No.: MFCD00005627
Formel:
C₉H₉N Molecular Weight: 131.18 g/mol Siedepunkt: 265…268 °C Schmelzpunkt: 94…97 °C Dichte: 1.003 g/cm³ (99.6 °C) Flammpunkt: 132 °C (269 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005627 CAS-Nummer: 83-34-1 EINECS: 201-471-7 Merck Index: 12,08700 |