3-Methylindol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Methyl-1H-indol, Skatol, β-Methylindol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

M51458-100G M51458-25G M51458-5G
SIALM51458-100GEA 311 EUR
SIALM51458-100G SIALM51458-25G SIALM51458-5G
3-Methylindol, Sigma-Aldrich®
3-Methylindol
Formel: C₉H₉N
Molecular Weight: 131,18 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 95…97 °C
Dichte: 1,003 g/cm³ (99.6 °C)
MDL: MFCD00005627
CAS-Nummer: 83-34-1
EINECS: 201-471-7
Merck Index: 12,08700

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR