4-Methylindol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Methyl-1H-indole
133890010
133890050
ACRO133890010EA
213
EUR
ACRO133890010
ACRO133890050
4-Methylindol 99%
4-Methylindol
Formel:
C₉H₉N Molecular Weight: 131.18 g/mol Siedepunkt: 267 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 5 °C Dichte: 1.06 g/cm³ Flammpunkt: >112 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00005668 CAS-Nummer: 16096-32-5 EINECS: 240-262-5 UN: 3334 ADR: 9 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to brown Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6060 to 1.6080 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |