5-Methylindol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Methyl-1H-indole
L06893.03 L06893.06
L06893.03EA 69.7 EUR
L06893.03 L06893.06
5-Methylindol ≥99%
5-Methylindol
Purity: 99% CAS No.: 614-96-0 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 58-61° Boiling Point: 100°/3mm Beilstein Reference: 2228 MDL No.: MFCD00005680
Formel: C₉H₉N
Molecular Weight: 131.18 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (3 mmHg)
Schmelzpunkt: 58…61 °C
Dichte: 1.0202 g/cm³ (78.3 °C)
MDL: MFCD00005680
CAS-Nummer: 614-96-0
EINECS: 210-400-9