7-Methylindol
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
AC12704.1 AC12704.10
MAYBAC12704.1EA 0 EUR
MAYBAC12704.1 MAYBAC12704.10
7-Methylindol
7-Methylindol
Formel: C₉H₉N
Molecular Weight: 131.18 g/mol
Siedepunkt: 266
Schmelzpunkt: 83
Dichte: 1.0202 g/cm³ (99.6 °C)
MDL: MFCD00005684
CAS-Nummer: 933-67-5
EINECS: 213-270-1