7-Methylindol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L17521.03 L17521.06
L17521.03EA 68.8 EUR
L17521.03 L17521.06
7-Methylindol ≥98%
7-Methylindol
Purity: 98% CAS No.: 933-67-5 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Melting Point: 83-84° Boiling Point: 266° MDL No.: MFCD00005684
Formel: C₉H₉N
Molecular Weight: 131.18 g/mol
Siedepunkt: 266 °C
Schmelzpunkt: 83…84 °C
Dichte: 1.0202 g/cm³ (99.6 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005684
CAS-Nummer: 933-67-5
EINECS: 213-270-1