7-Methylindol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

M51490-1G M51490-5G
SIALM51490-1GEA 22.5 EUR
SIALM51490-1G SIALM51490-5G
7-Methylindol, Sigma-Aldrich®
7-Methylindol
Formel: C₉H₉N
Molecular Weight: 131.18 g/mol
Siedepunkt: 266
Schmelzpunkt: 83
Dichte: 1.0202 g/cm³ (99.6 °C)
MDL: MFCD00005684
CAS-Nummer: 933-67-5
EINECS: 213-270-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR