2-Phenylindol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Phenyl-1H-indole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P26600-100G
P26600-5G
SIALP26600-100GEA
51.8
EUR
SIALP26600-100G
SIALP26600-5G
2-Phenylindol, Sigma-Aldrich®
2-Phenylindol
Formel:
C₁₄H₁₁N Molecular Weight: 193,25 g/mol Siedepunkt: 420 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 186…187 °C |
MDL:
MFCD00005608 CAS-Nummer: 948-65-2 EINECS: 213-436-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...