5-Bromisochinolin
Lieferant: Cayman Chemical
Achtung
10007079-1 10007079-500
CAYM10007079-1EA 94.9 EUR
CAYM10007079-1 CAYM10007079-500
5-Bromisochinolin
5-Bromoisoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
MDL: MFCD01646405
CAS-Nummer: 34784-04-8