Isochinolin-1-amin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Isoquinolin-1-amine, 1-Aminoisoquinoline
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
178594-1G 178594-5G
SIAL178594-1GEA 34.4 EUR
SIAL178594-1G SIAL178594-5G
Isochinolin-1-amin, Sigma-Aldrich®
Isochinolin-1-amin
Formel: C₉H₈N₂
Molecular Weight: 144,18 g/mol
Siedepunkt: 324 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 122…124 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00024137
CAS-Nummer: 1532-84-9
EINECS: 216-243-2