Certribromid, ultra trocken ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Cer(III)bromid
Unter Argon in Ampullen verpackt
40373.03 40373.06 40373.14
40373.03EA 97.4 EUR
40373.03 40373.06 40373.14
Certribromid, ultra trocken ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Certribromid
Purity: 99.9% CAS No.: 14457-87-5 Molecular Formula: CeBr3 Formula Weight: 379.83 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 5.18 Appearance: White to pale grey Odour: Odourless Melting Point: 733° Boiling Point: 1560° Merck Reference: 14,1995 MDL No.: MFCD00016004
Formel: CeBr₃
Molecular Weight: 379.83 g/mol
Siedepunkt: 1560 °C
Schmelzpunkt: 733 °C
Dichte: 5.18
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016004
CAS-Nummer: 14457-87-5
EINECS: 238-447-0
Merck Index: 14,1995