Gadolinium(III)bromid, ultra trocken ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Gadolinium (III) bromide
Unter Argon in Ampullen verpackt
35737.04 35737.09
35737.04EA 59 EUR
35737.04 35737.09
Gadolinium(III)bromid, ultra trocken ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Gadolinium(III)bromid
Purity: 99.9% CAS No.: 13818-75-2 Molecular Formula: GdBr3 Formula Weight: 396.96 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00049741
Formel: Br₃Gd
Molecular Weight: 396,96 g/mol
Schmelzpunkt: 770 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049741
CAS-Nummer: 13818-75-2
EINECS: 237-494-4