Lanthan(III)bromid, ultra trocken ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung


Unter Argon in Ampullen verpackt

35800.04 35800.09 35800.18
35800.04EA 117 EUR
35800.04 35800.09 35800.18
Lanthan(III)bromid, ultra trocken ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lanthan(III)bromid

Purity: 99.9% CAS No.: 13536-79-3 Molecular Formula: LaBr3 Formula Weight: 378.62 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00016161

Formel: Br₃La
Molecular Weight: 378,62 g/mol
Schmelzpunkt: 789 °C
Dichte: 5,06 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016161
CAS-Nummer: 13536-79-3
EINECS: 236-896-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR