Lanthan(III)bromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
449822-10G 449822-2G
SIAL449822-10GEA 513 EUR
SIAL449822-10G SIAL449822-2G
Lanthan(III)bromid, Sigma-Aldrich®
Lanthan(III)bromid
Formel: Br₃La
Molecular Weight: 378,62 g/mol
Schmelzpunkt: 789 °C
Dichte: 5,06 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00016161
CAS-Nummer: 13536-79-3
EINECS: 236-896-7