Terbium(III)bromid, ultra trocken ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Unter Argon in Ampullen verpackt
39425.03 39425.06
39425.03EA 162 EUR
39425.03 39425.06
Terbium(III)bromid, ultra trocken ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Terbium(III)bromid
Purity: 99.99% CAS No.: 14456-47-4 Molecular Formula: TbBr3 Formula Weight: 398.65 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 1490° MDL No.: MFCD00049571
Formel: Br₃Tb
Molecular Weight: 398.64 g/mol
Siedepunkt: 1490 °C
Schmelzpunkt: 827 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049571
CAS-Nummer: 14456-47-4
EINECS: 238-442-3