Thulium(III)bromid, ultra trocken ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Unter Argon in Ampullen verpackt
39186.03 39186.06
39186.03EA 144 EUR
39186.03 39186.06
Thulium(III)bromid, ultra trocken ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Thulium(III)bromid
Purity: 99.99% CAS No.: 14456-51-0 Molecular Formula: TmBr3 Formula Weight: 408.66 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 1440° MDL No.: MFCD00050138
Formel: Br₃Tm
Molecular Weight: 408.65 g/mol
Siedepunkt: 1440 °C
Schmelzpunkt: 952 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00050138
CAS-Nummer: 14456-51-0
EINECS: 238-444-4