Certrichlorid, wasserfrei 99.9%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Cer(III)chlorid
369750050 369750250 369751000
ACRO369750050EA 85.2 EUR
ACRO369750050 ACRO369750250 ACRO369751000
Certrichlorid, wasserfrei 99.9%, rein
Certrichlorid
Formel: CeCl₃
Molecular Weight: 246,47 g/mol
Siedepunkt: 1727 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 848 °C
Dichte: 3,193 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010929
CAS-Nummer: 7790-86-5
EINECS: 232-227-8
UN: 1759
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02008
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder or granules
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %