Certrichlorid, wasserfrei ≥99,5% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
21112.09 21112.18 21112.30
21112.09EA 104 EUR
21112.09 21112.18 21112.30
Certrichlorid, wasserfrei ≥99,5% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Certrichlorid
Purity: 99.5% CAS No.: 7790-86-5 Molecular Formula: CeCl3 Formula Weight: 246.48 Physical Form: Powder Density: 3.92 Appearance: White to pale grey Odour: Odourless Melting Point: 848° Boiling Point: 1727° Solubility: Soluble in water, alcohol, acetone, acids Merck Reference: 14,1997 MDL No.: MFCD00010929
Incandescent gas mantles, spectrography, polymerization of olefins
Formel: CeCl₃
Siedepunkt: 1727 °C
Schmelzpunkt: 848 °C
Dichte: 3,92
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010929
CAS-Nummer: 7790-86-5
EINECS: 232-227-8
Merck Index: 14,1997