Certrichlorid, ultra trocken ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Unter Argon in Ampullen verpackt
35688.06
35688.14
35688.22
35688.06EA
108
EUR
35688.06
35688.14
35688.22
Certrichlorid, ultra trocken ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Certrichlorid
Purity: 99.9%
CAS No.: 7790-86-5
Molecular Formula: CeCl3
Formula Weight: 246.48
Physical Form: Crystalline, Ampouled under argon
Density: 3.92
Appearance: White to pale grey
Odour: Odourless
Melting Point: 848°
Boiling Point: 1727°
Merck Reference: 14,1997
MDL No.: MFCD00010929
Formel:
CeCl₃ Siedepunkt: 1727 °C Schmelzpunkt: 848 °C Dichte: 3,92 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010929 CAS-Nummer: 7790-86-5 EINECS: 232-227-8 Merck Index: 14,1997 |