Certrichlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Cer(III)chlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
429406-25G 429406-5G
SIAL429406-25GEA 485 EUR
SIAL429406-25G SIAL429406-5G
Certrichlorid, Sigma-Aldrich®
Certrichlorid
Formel: CeCl₃
Molecular Weight: 246,47 g/mol
Schmelzpunkt: 848 °C
Dichte: 3,193 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010929
CAS-Nummer: 7790-86-5
EINECS: 232-227-8
Merck Index: 13,02008