Erbiumtrichlorid, wasserfrei ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
89917.09 89917.18
89917.09EA 187 EUR
89917.09 89917.18
Erbiumtrichlorid, wasserfrei ≥99,9% (Metall-Basis)
Erbiumtrichlorid
Purity: 99.9% CAS No.: 10138-41-7 Molecular Formula: ErCl3 Formula Weight: 273.62 Physical Form: Beads Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 1500° MDL No.: MFCD00010989
Formel: Cl₃Er
Siedepunkt: 1500 °C
Schmelzpunkt: 774 °C
Dichte: 4,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010989
CAS-Nummer: 10138-41-7
EINECS: 233-385-0