Erbiumtrichlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
449792-25G
449792-5G
SIAL449792-25GEA
455
EUR
SIAL449792-25G
SIAL449792-5G
Erbiumtrichlorid, Sigma-Aldrich®
Erbiumtrichlorid
Formel:
Cl₃Er Siedepunkt: 1500 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 751 °C Dichte: 4,1 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00010989 CAS-Nummer: 10138-41-7 EINECS: 233-385-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...