Europium(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
431850-1G 431850-5G
SIAL431850-1GEA 247 EUR
SIAL431850-1G SIAL431850-5G
Europium(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Europium(II)chlorid
Formel: Cl₂Eu
Molecular Weight: 222,87 g/mol
CAS-Nummer: 13769-20-5
EINECS: 237-386-7