Europium(III)chlorid, ultra trocken ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Unter Argon in Ampullen verpackt
35738.03 35738.06 35738.14 AB207764.0005
35738.03EA 106 EUR
35738.03 35738.06 35738.14 ABCRAB207764.0005
Europium(III)chlorid, ultra trocken ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Europium(III)chlorid
Purity: 99.99% CAS No.: 10025-76-0 Molecular Formula: EuCl3 Formula Weight: 258.32 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,3904 MDL No.: MFCD00010994
Formel: Cl₃Eu
Molecular Weight: 258,32 g/mol
Schmelzpunkt: 850 °C
Dichte: 4,89 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010994
CAS-Nummer: 10025-76-0
EINECS: 233-040-4
Merck Index: 14,3904