Europium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
238066-10G 238066-1G
SIAL238066-10GEA 628 EUR
SIAL238066-10G SIAL238066-1G
Europium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Europium(III)chlorid
Formel: Cl₃Eu
Molecular Weight: 258,32 g/mol
Schmelzpunkt: 626…638 °C
Dichte: 4,89 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010994
CAS-Nummer: 10025-76-0
EINECS: 233-040-4